Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2BF8K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
95%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
252-257 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.[K+]
InChI
1S/C2BF8.K/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11;/q-1;+1
InChI key
PSJPJAFBTMLFFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in:
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
- Suzuki Miyaura cross-coupling reactions, and polymerization reactions
- Synthesis of photonic crystals
- Synthesis of sensitizers for dye-sensitized solar cells
- Mannich / diastereoselective hydroamination reaction sequence
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?