Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł 413,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-566-6
Beilstein/REAXYS Number:
3713241
MDL number:
Assay:
97%
413,25 zł
Cena katalogowa551,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
159-161 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].N[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H7N2.HI/c6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
NDRLPYIMWROJBG-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Aminopyridinium iodide, a pyridine derivative, is an important reagent for organic synthesis. It has various pharmaceutical applications. It participates in homogeneous transition metal-catalyzed reactions. Single-crystal X-ray diffraction studies suggest that the compound crystallizes in the monoclinic space group P21/c (phase II). Aza-ylide derived from 1-aminopyridinium iodide serves as a commercially available ammonia equivalent during the preparation of primary amines.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% (HPLC) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5% | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.5% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 159-161 °C (lit.) | mp - | mp 661 °C (lit.) | mp 681 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?