Merck
753262
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
Wybierz wielkość
500 MG
294,00 zł
294,00 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
294,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClF3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
294,00 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474
gęstość
1.468 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)