Merck
753114
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Synonim(y):
tBuXPhos Au(MeCN)SbF6, tert-Butyl XPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H48AuF6NPSb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
898.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
252-258 °C
ciąg SMILES
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;1-2-3;;;;;;;;/h13-21H,1-12H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
PYTYQNZDJXLXIE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)