751979
Calcium iodide hydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Calcium diiodide hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.995% trace metals basis
Postać
solid
zanieczyszczenia
≤60.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
783 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.