Merck
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
195-200 °C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
Klucz InChI
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)