Merck
751340
Sigma-Aldrich
4-Stilbenecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
4-(2-Phenylethenyl)benzoic acid, 4-Styrylbenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
248-253 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,(H,16,17)/b7-6+
Klucz InChI
IAGXTPCOGVFRSQ-VOTSOKGWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jakub Treml et al.
Biomolecules, 9(9) (2019-09-12)
The stilbenoids, a group of naturally occurring phenolic compounds, are found in a variety of plants, including some berries that are used as food or for medicinal purposes. They are known to be beneficial for human health as anti-inflammatory, chemopreventive