750042
1,3,5-Tris(2-thienyl)benzene
97%
Synonim(y):
1,3,5-Tri(thiophen-2-yl)benzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
154-160 °C
ciąg SMILES
c1csc(c1)-c2cc(cc(c2)-c3cccs3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H12S3/c1-4-16(19-7-1)13-10-14(17-5-2-8-20-17)12-15(11-13)18-6-3-9-21-18/h1-12H
Klucz InChI
UBHPRZXDFVCNHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.