Merck
637386
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Wybierz wielkość
1 G
55,00 zł
5 G
230,30 zł
55,00 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
55,00 zł
5 G
230,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
55,00 zł
Cena katalogowa110,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
165 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
Klucz InChI
WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można stosować kwas 6-chloro-3-pirydynyloboronowy:
  • Do przygotowania biologicznie istotnych 3-arylokumaryn w reakcji z 3-chlorokumaryną poprzez reakcję Suzuki.[1]
  • Jako substrat w syntezie 11-(pirydynylofenylo)steroidu o profilu agonisty/antagonisty progesteronu.[2]
  • Jako substrat do otrzymywania α-drugorzędowych i trzeciorzędowych pirydyn w reakcji pirydotriazoli z kwasami boronowymi.[3]
  • Jako substrat w katalizowanej palladem α-arylacji nasyconych cyklicznych amin i N-metyloamin.[4]
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
11-(Pyridinylphenyl) steroids-A new class of mixed-profile progesterone agonists/antagonists
Rewinkel J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 2753-2763 (2008)
Synthesis of 3-arylcoumarins via Suzuki-cross-coupling reactions of 3-chlorocoumarin
Matos MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 52(11), 1225-1227 (2011)
Metal-Free Denitrogenative C-C Couplings of Pyridotriazoles with Boronic Acids To Afford α-Secondary and α-Tertiary Pyridines
Dong C, et al.
Organic Letters, 21(11), 4148-4152 (2019)
α-Arylation of Saturated Azacycles and N-Methylamines via Palladium (II)-catalyzed C (sp3)-H Coupling
Spangler JE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11876-11879 (2015)
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.