Merck
749281
Sigma-Aldrich
1H-Imidazole-4-sulfonyl chloride
95%
Wybierz wielkość
1 G
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
287,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3ClN2O2S
Masa cząsteczkowa:
166.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
163-174 °C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Klucz InChI
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)