Merck
748498
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
97%
Wybierz wielkość
5 G
244,00 zł
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
244,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrIO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
112-116 °C
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
WDXHGFYJUQMFDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)