Kluczowe dokumenty
748110
SF7-AM
95% (HPLC)
Synonim(y):
SF7-AM, Bis(acetoxymethyl)
About This Item
Polecane produkty
Próba
95% (HPLC)
mp
160-165 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(OCOC(CN(CC(OCOC(C)=O)=O)C(C1=CC=C(C(OC23C4=C(C=C(N=[N+]=[N-])C=C4)OC5C2C=CC(N=[N+]=[N-])=C5)=O)C3=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C31H25N7O12/c1-16(39)45-14-47-27(41)12-38(13-28(42)48-15-46-17(2)40)29(43)18-3-6-21-24(9-18)31(50-30(21)44)22-7-4-19(34-36-32)10-25(22)49-26-11-20(35-37-33)5-8-23(26)31/h3-11,22,25H,12-15H2,1-2H3
Klucz InChI
KVUJKFQKNGAJST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)