Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,00 zł
Nazwa produktu
WSP5, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(SSC2=NC=CC=C2)C=CC=C1)OC3=CC=C4C(OC5=CC(OC(C6=C(SSC7=NC=CC=C7)C=CC=C6)=O)=CC=C5C48OC(C9=C8C=CC=C9)=O)=C3
InChI
1S/C44H26N2O7S4/c47-41(30-12-2-5-15-37(30)54-56-39-17-7-9-23-45-39)50-27-19-21-33-35(25-27)52-36-26-28(20-22-34(36)44(33)32-14-4-1-11-29(32)43(49)53-44)51-42(48)31-13-3-6-16-38(31)55-57-40-18-8-10-24-46-40/h1-26H
InChI key
DSMMZTASSIAQPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color faintly pink to red | color colorless to yellow | color , white to dark yellow-brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?