Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
747599
Sigma-Aldrich
Boxed reaction: Buchwald-Hartwig in Lipshutz Surfactant
greener alternative
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Zestaw ten zawiera odczynniki, katalizator i rozpuszczalnik wymagane do przeprowadzenia reakcji Buchwalda-Hartwiga w TPGS-750-M, surfaktancie opracowanym przez grupę Lipshutz jako bardziej ekologiczna alternatywa dla rozpuszczalników organicznych. Technologia ta pozwala na prowadzenie powszechnych reakcji katalizowanych metalami w warunkach wodnych, znacznie zmniejszając ilość odpadów rozpuszczalników. Składniki są wstępnie ważone w odpowiednich ilościach dla reakcji w skali 1 mmol.
Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym protokole.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 156671Potassium tert-butoxide, reagent grade, ≥98% 180 mgKarta charakterystyki
  • 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 5 mgKarta charakterystyki
  • cBRIDP 8 mg
  • 733857DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution, 2 wt. % in H2O 1 mLKarta charakterystyki
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)