Kluczowe dokumenty
74730
Ocimene
analytical standard
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥90% (mixture of cis-ocimene and limonene, GC)
jakość
reference standard
skład
limonene, 20-25%
cis-ocimene, 70-75%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485
tw
65-66 °C/13 mmHg
gęstość
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
Klucz InChI
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)