Merck
746835
Sigma-Aldrich
Iron
nanopowder, 25 nm avg. part. size, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
rezystywność
9.71 μΩ-cm
śr. rozm. cząst.
25 nm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanocząstki żelaza były badane pod kątem zastosowań analitycznych, w tym oczyszczania wody z arsenu, zanieczyszczeń organicznych, nanokompozytów magnetycznych, a także zastosowań biomedycznych.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Song; Hocheol;
Applied Catalysis. B, Environmental, 78(1-2), 53-60 (2008)
Wilson;J. L.;
Journal of Applied Physics, 95(3), 1439-1443 (2004)
Sushil Raj Kanel et al.
Environmental science & technology, 39(5), 1291-1298 (2005-03-25)
Nanoscale zero-valent iron (NZVI) was synthesized and tested for the removal of As(III), which is a highly toxic, mobile, and predominant arsenic species in anoxic groundwater. We used SEM-EDX, AFM, and XRD to characterize particle size, surface morphology, and corrosion
Kaori Kohara et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(25), 2563-2565 (2013-02-21)
Carboxylated SiO2-coated α-Fe nanoparticles have been successfully prepared via CaH2-mediated reduction of SiO2-coated Fe3O4 nanoparticles followed by surface carboxylation. These α-Fe-based nanoparticles, which are characterized by ease of coating with additional functional groups, a large magnetization of 154 emu per
Produkty
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Zobacz wszystko