Kluczowe dokumenty
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
Klucz InChI
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)