Merck
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
p-Fluorobenzyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6FN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.14
Beilstein:
8403292
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
solution
stężenie
~0.5 M in dichloromethane
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)