Merck
743852
COware PTFE discs
for COware, screwable two-chamber glass sytem
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
disc
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)