gęstość pary
2.09 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 psi ( 21 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
gas
temp. samozapłonu
374 °F
granice wybuchowości
11.6 %
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)