Merck
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
≥98.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
ciąg SMILES
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
Klucz InChI
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)