Merck
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
Synonim(y):
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
Wybierz wielkość
1 G
99,50 zł
99,50 zł
Cena katalogowa199,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
99,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.15
Beilstein:
1777584
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
99,50 zł
Cena katalogowa199,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (CHN)
95%
Formularz
powder
skład
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
amide
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)