743615
2-Methylpyridine
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Picoline, α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 24.4 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
995 °F
jakość
Arxada quality
granice wybuchowości
8.6 %
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤0.1% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
tw
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.942-0.946 at 20 °C
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup