Merck
741302
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
95%
Wybierz wielkość
1 G
218,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
218,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520
gęstość
1.703 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
Klucz InChI
ZTBGDNNRDRISQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)