Merck
741221
Sigma-Aldrich
Bis(benzonitrile)palladium(II) bromide
95%
Synonim(y):
Bis(benzonitrile)dibromopalladium(II)
About This Item
Wzór liniowy:
2(C6H5CN) · PdBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
95-102 °C
ciąg SMILES
Br[Pd]Br.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2BrH.Pd/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
OKDHIPXOBPPHTG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)