Merck
741191
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
Ethyl N-benzyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
liquid
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2/c1-2-18-15(17)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,2,8-12H2,1H3
Klucz InChI
ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3