Merck
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
ADP-15N5 disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H1315N5Na2O10P2
Masa cząsteczkowa:
476.13
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)