Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6560,00 zł 4592,00 zł |
Informacje o tej pozycji
862,00 zł
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+15
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH2][13C]1=[15N][13CH]=[15N][13C]2=[13C]1[15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13CH]([H])[13C@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)([H])O3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom %, ≥95% (CP), 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) | description 100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP) |
| assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity ≥98 atom % |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| mass shift M+15 | mass shift M+12 | mass shift M+15 | mass shift M+15 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?