Merck
658650
Sigma-Aldrich
Acetyl-1,2-13C2 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C21H38N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
811.56 (free acid basis)
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/i1+1,12+1;;;
Klucz InChI
FTRFBNATWBKIQU-AMVXMALOSA-K
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3