Merck
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
87-92 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)