Merck
739081
Sigma-Aldrich
Bis[(2-diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30ClNP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.95
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
175-180 °C
ciąg SMILES
[Cl-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)[NH2+]CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.ClH/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;/h1-20,29H,21-24H2;1H
Klucz InChI
AVDUVHMGGDOIQI-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO2004096735.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3