738123
2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium triflate
95%
Synonim(y):
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium triflate
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
mp
121-126 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.CHF3O3S/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-3H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
KDFRVNARKRKXQQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Used in the fluorination of various organic compounds
- Fluoropyridinium triflates are versatile reagents for transformation of thioglycosides into ο-glycoside, glycosyl azide and sulfoxide
- Electrolytic partial fluorination and diastereoselective anodic fluorination
- Regioselective, electrochemical fluorination
- Fluorination of alkenes with N-F type of reagents
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3