Key Documents
737887
Benzylphosphonic acid
97%
Synonim(y):
Phenylmethylphosphonic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
173-178 °C
ciąg SMILES
OP(O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9O3P/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.