Merck
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
Synonim(y):
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
Wybierz wielkość
1 G
116,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
116,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
Klucz InChI
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)