Merck
737313
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
172-177 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)