Przejdź do
717010
N-Boc-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonim(y):
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Methyl-(2S,4S)-N-Boc-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
473,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
473,25 zł
Cena katalogowa631,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.448
density
1.153 g/mL at 25 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
705934702498534404
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
form
liquid
form
solid
form
powder
form
-
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
optical activity
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]22/D +14.0°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.448
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)