Merck
736945
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3,4-hexadien-1-ol
95%
Wybierz wielkość
500 MG
363,00 zł
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
363,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)=C=CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h3,8H,4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
JPVXYBRKKQSXLO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)