Merck
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
Synonim(y):
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
Klucz InChI
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C