Merck
736902
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)adamantane
95%
Synonim(y):
N-t-Butoxycarbonyl-1-adamantylamine, N-Boc-1-adamantylamine, tert-Butyl N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
kolor
white
mp
110-115 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H25NO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-15-7-10-4-11(8-15)6-12(5-10)9-15/h10-12H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-,15-
Klucz InChI
LSVGBVIPHLXQPG-WUQLGEGHSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)