Merck
736538
Sigma-Aldrich
Diethyl vinyl orthoformate
97%
Synonim(y):
(Diethoxymethoxy)ethene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Klucz InChI
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17.8 °C