Kluczowe dokumenty
736015
D149 Dye
98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[[4-[4-(2,2-Diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3-3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]methylene]-2-(3-ethyl-4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)-4-oxo-3-thiazolidineacetic acid, Indoline dye D149, Purple Dye
Wybierz wielkość
1500,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1500,00 zł
Polecane produkty
Próba
98% (HPLC)
Formularz
solid
mp
284-289 °C
λmaks.
531 nm
ciąg SMILES
CCN1C(=S)SC(\C1=O)=C2\SC(=C/c3ccc4N(C5CCCC5c4c3)c6ccc(cc6)\C=C(\c7ccccc7)c8ccccc8)\C(=O)N2CC(O)=O
InChI
1S/C42H35N3O4S3/c1-2-43-40(49)38(52-42(43)50)41-44(25-37(46)47)39(48)36(51-41)24-27-18-21-35-33(23-27)31-14-9-15-34(31)45(35)30-19-16-26(17-20-30)22-32(28-10-5-3-6-11-28)29-12-7-4-8-13-29/h3-8,10-13,16-24,31,34H,2,9,14-15,25H2,1H3,(H,46,47)/b36-24-,41-38+
Klucz InChI
OZFUEQNYOBIXTB-SJIUXOFISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jsc(mA/cm2) = 14.05
Fill factor − ff − 0.67
Efficiency − η − 6.67
Cell area: 0.25 cm2 (0.5 cm × 0.5 cm)
TiO2 Thickness: 5 μm
FTO glass: AGC Fabritec A11DU80
TiO2: screen printing (Catalysts & Chemicals IND. Co., Ltd.
PST−18NR/400C (4/1 mixture paste)
Electrolyte; 0.1 M LiI; 0.05 M I2; 0.6 M Dimethylpropylimidazolium
Iodide; 0.05 M t-Butylpyridine in 3-Methoxypropionitrile
Light source: AM1.5 1sun
Counter Electrode: Pt/Cr spatter glass
Dye adsorption: 30 °C/ in 3 hr. (t-BuOH/acetonitrile soln.)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm