Przejdź do
797391
D131 dye
>95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyano-3-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]-2-propenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H28N2O2
Masa cząsteczkowa:
508.61
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, THF: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble, water: insoluble
λmax
425 nm in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C(C=C1)=CC2=C1N(C3=CC=C(C=C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3)C6C2CCC6)=O
InChI
1S/C35H28N2O2/c36-23-28(35(38)39)20-25-16-19-34-32(22-25)30-12-7-13-33(30)37(34)29-17-14-24(15-18-29)21-31(26-8-3-1-4-9-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-22,30,33H,7,12-13H2,(H,38,39)/b28-20+
InChI key
GOTRYMLNXIJMCB-VFCFBJKWSA-N
General description
D131 dye is an indoline based organic dye that has a large band-gap and can be used as a sensitizer in organic electronics. It shows a power conversion efficiency of 5.6% and can enhance photo-excitation of the electrochemical devices.
Application
Organic photosensitive yellow dye having excellent photoelectric conversion efficiency as a metal-free dye,
Significant improvement in the conversion efficiency (11.1%) of black-dye-based dye-sensitized solar cells by cosensitization with D131 dye
D131 can be used in dye sensitized solar cells (DSSCs) as a photosensitizer with high charge mobility and absorption coefficient.
Legal Information
Product of Mitsubishi Paper Mills; Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
745618736015S6814
description
>95% (HPLC)
description
95% (HPLC)
description
98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, THF: soluble, acetone: soluble, water: insoluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
>95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
λmax
425 nm in methanol
λmax
531, 392 nm
λmax
531 nm
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)