Przejdź do
745944
D102 Dye
95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H30N2O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.78
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
form
powder
mp
238-243 °C
λmax
499 nm in DMF
SMILES string
S=C(S/C1=C\C(C=C2)=CC3=C2N(C4=CC=C(C=C(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C=C4)C7C3CCC7)N(CC(O)=O)C1=O
InChI
1S/C37H30N2O3S2/c40-35(41)23-38-36(42)34(44-37(38)43)22-25-16-19-33-31(21-25)29-12-7-13-32(29)39(33)28-17-14-24(15-18-28)20-30(26-8-3-1-4-9-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-22,29,32H,7,12-13,23H2,(H,40,41)/b34-22-
InChI key
XGMCROHUTRXETK-VQNDASPWSA-N
General description
D102 Dye is a low cost indoline based organic dye that can be used as a photosensitizer. Its power conversion efficiency is over 4% with a strong absorption coefficient (55800 Lmol-1cm-1 at 490nm). It has a high extinction coefficient in comparison to the ruthenium dye. It can improve the performance of electrochemical devices.
Application
Photosensitive Red dye having excellent photoelectric conversion efficiency as a metal-free dye. Efficiency of DSSC device - η > 5.4%
Cell area: 0.25 cm2 (0.5 cm × 0.5 cm)
TiO2 Thickness: 5 μm
TiO2: screen printing
Electrolyte: 0.1 M LiI; 0.05 M I2; 0.6 M Dimethyl propylimidazolium
Iodide; 0.05 M t-Butylpyridine in 3-Methoxypropionitrile
Light source: AM1.5
Counter Electrode: Pt/Cr spatter glass
Dye adsorption: 30 °C/ in 3 hr. (t-BuOH/acetonitrile soln.)
D102 Dye can be used as a sensitizing material that can be coated on the semiconducting electrode for the fabrication of metal-free dye sensitized solar cells.
Legal Information
Product of Mitsubishi Paper Mills; Ltd
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
745618797391791423
description
95% (HPLC)
description
95% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder (maroon)
assay
95% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
238-243 °C
mp
247-252 °C
mp
-
mp
-
λmax
499 nm in DMF
λmax
531, 392 nm
λmax
425 nm in methanol
λmax
546, 403, 338, 307 nm (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)