Przejdź do
745618
D205 Dye
95% (HPLC)
Synonim(y):
5-[[4-[4-(2,2-Diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]methylene]-2-(3-octyl-4-oxo-2-thioxo-5-thiazolidinylidene)-4-oxo-3-thiazolidineacetic acid, Indoline dye D205, Purple dye
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H47N3O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
826.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
form
powder
mp
247-252 °C
λmax
531, 392 nm
SMILES string
S=C(N(CCCCCCCC)C/1=O)SC1=C(S/C2=C\C(C=C3)=CC4=C3N(C5=CC=C(C=C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5)C8C4CCC8)/N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C48H47N3O4S3/c1-2-3-4-5-6-13-27-49-46(55)44(58-48(49)56)47-50(31-43(52)53)45(54)42(57-47)30-33-23-26-41-39(29-33)37-19-14-20-40(37)51(41)36-24-21-32(22-25-36)28-38(34-15-9-7-10-16-34)35-17-11-8-12-18-35/h7-12,15-18,21-26,28-30,37,40H,2-6,13-14,19-20,27,31H2,1H3,(H,52,53)/b42-30-,47-44+
InChI key
WZGXSNHXTGGEGJ-PHBNZWDISA-N
General description
D205 Dye is an indoline dye widely used as an organic sensitizer that can be coated on metal oxide to improve its efficiency. It is majorly used in the development of high performing energy based devices.
Application
Photosensitive Red-Violet dye having excellent photoelectric conversion efficiency as a metal-free dye.
Efficiency of DSSC device - ? > 9.5%
Cell area: 0.25 cm2 (0.5 cm × 0.5 cm)
TiO2 Thickness: 5 μm
TiO2: screen printing
Electrolyte: 0.1 M LiI; 0.05 M I2; 0.6 M Dimethylpropylimidazolium
Iodide; 0.05 M t-Butylpyridine in 3-Methoxypropionitrile
Light source: AM1.5
Counter Electrode: Pt/Cr spatter glass
Dye adsorption: 30 °C/ in 3 hr. (t-BuOH/acetonitrile soln.)
D205 dye is a metal-free organic dye that can be used in dye sensitized solar cells (DSSCs). It can achieve a power conversion efficiency of 9.5%.
Legal Information
Product of Mitsubishi Paper Mills; Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
736015797391B3269
description
95% (HPLC)
description
98% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
assay
95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
247-252 °C
mp
284-289 °C
mp
-
mp
-
λmax
531, 392 nm
λmax
531 nm
λmax
425 nm in methanol
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)