735779
Magnesium
ingot, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Magnesium element
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
≥99% trace metals basis
Postać
ingot
temp. samozapłonu
950 °F
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × wys.
100 mm × 100 mm × 50 mm
tw
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.