Merck
734373
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Isobutane-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH3)313CH
Masa cząsteczkowa:
62.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-117.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)