This product is supplied as a foil. The quantity of -4EA will equate to 4 pieces of foil that are 150mm x 150mm.
Kluczowe dokumenty
733369
Aluminum
foil, thickness 8 μm, 99% trace metals basis
Wybierz wielkość
605,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
605,00 zł
Polecane produkty
Próba
99% trace metals basis
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
grubość
8 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
-
What is the meaning of 4EA in 733369-4 EA? Is it number of foils in this product?