Merck
733237
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2BrF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460
gęstość
1.774 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Klucz InChI
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)