Merck
643556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluoropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503
gęstość
1.297 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Klucz InChI
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup