Merck
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
Synonim(y):
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
137-143 °C
ciąg SMILES
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)